Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, 98%
Artikelnummer. 11474163
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474163 5 g 5g
11484163 25 g 25g
11494163 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10363.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5424-21-5 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
2,4-dichlor-6-methylpyrimidin anvendes i syntesen af (2-chlor-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin anvendes i syntesen af
(2-chlor-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amin.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, ethylacetat og toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5424-21-5
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.001
MDL nummer MFCD00006064
InChI nøgle BTLKROSJMNFSQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,6-dichloro-4-methylpyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine, 6-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin, pubchem6911, acmc-1b11m, ksc495i8r, 2,4-dichloro6-methylpyrimidine
PubChem CID 79471
IUPAC navn 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Kogepunkt 219°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 114295
Formel vægt 163.01
Procent renhed 98%