Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-methylpyridine, 97+%
Artikelnummer. 15401359
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401359 1 g 1g
15421359 250 mg 250mg
15411359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64248.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42779-56-6 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42779-56-6
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.013
MDL nummer MFCD08669834
InChI nøgle WUGTXQVNSRFDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-picoline, 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine, pubchem5465, d0ri6l, 2-methyl-4,6-dichloropyridine, pyridine,2,4-dichloro-6-methyl
PubChem CID 11959083
IUPAC navn 2,4-dichlor-6-methylpyridin
SMIL CC1=NC(=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Kogepunkt 205°C to 206°C
Mængde 1 g
Beilstein 111084
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 162.01
Procent renhed ≥97%