Få mere at vide
2,4-dichlor-6-methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309145
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309145 5 g 5g
11399135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16372.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 175277-98-2 | Molekylformel: C8H5Cl2N | Molekylvægt: 186,035 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-98-2
Molekylær formel C8H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 186.035
MDL nummer MFCD00052865
InChI nøgle NFPYAMXNKNDVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20aodn, 2,4-dichloro-6-methyl-benzonitrile, benzonitrile,2,4-dichloro-6-methyl, benzonitrile, 2,4-dichloro-6-methyl, 4,6-dichloro-2-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2800965
IUPAC navn 2,4-dichlor-6-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=CC(=C1C#N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 3249214
Formel vægt 186.04
Procent renhed 97%