Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| CAS | 13162-26-0 |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c1-2-3(10(11)12)4(6)9-5(7)8-2/h1H3 |
| SMIL | Cc1nc(Cl)nc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 208 |
| Formel vægt | 206.9602 |