Få mere at vide
2,4-diclor-6,7-dimethoxyquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30373580
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373580 1 g
30386941 5 g
30388305 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4342301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27631-29-4
Molekylær formel C10 H8 Cl2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 259.09
Synonym 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Mesilate Imp. E (EP)
IUPAC navn 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazolin
SMIL COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 257.9963