missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine |
| CAS | 3932-97-6 |
| Molekylær formel | C5HCl2F3N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,6-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 5-Trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H |
| SMIL | ClC1=NC(Cl)=C(C(F)(F)F)C=N1 |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.98 |
| Formel vægt | 215.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?