Få mere at vide
2,4-dichlor-5-(trifluormethyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487905
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487905 250 mg 250mg
15434467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31822.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3932-97-6
Molekylær formel C5HCl2F3N2
Molekylvægt (g/mol) 216.97
MDL nummer MFCD03426408
InChI nøgle IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 2782774
IUPAC navn 2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kogepunkt 49°C (32 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 216.98
Procent renhed 97%