Få mere at vide
2,4-dichlor-5-(trifluormethyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224398 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15224398 1 g 1g
15234398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15224398 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454780010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3932-97-6
Molekylær formel C5HCl2F3N2
Molekylvægt (g/mol) 216.97
MDL nummer MFCD03426408
InChI nøgle IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 2782774
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-(trifluormethyl)pyrimidin
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Tæthed 1.6090g/mL
Kogepunkt 48.0°C to 50.0°C (32.0 mmHg)
Flammepunkt 93°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.609
Formel vægt 216.98
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .