missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dichloro-5-thiazolemethanol, TRC

Artikelnummer. 30374637
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374637 250 mg
30373382 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD487518250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-thiazolemethanol
CAS 170232-69-6
Molekylær formel C4H3Cl2NOS
Mængde 250 mg
Synonym (2,4-Dichlorothiazol-5-Yl)Methanol
InChI formel InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h8H,1H2
SMIL OCc1sc(Cl)nc1Cl
IUPAC navn (2,4-dichloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 184.03
Formel vægt 182.9312
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.