Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde |
| CAS | 92972-48-0 |
| Molekylær formel | C4HCl2NOS |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Dichlorothiazole-5-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C4HCl2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h1H |
| SMIL | Clc1nc(Cl)c(C=O)s1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.03 |
| Formel vægt | 180.9156 |