Få mere at vide
2,4-diclor-5-sulphamoylbenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
2,4-dichlor-5-sulphamoylbenzoesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl2 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesyre |
| Vis mere |