Få mere at vide
2,4-diclor-5-sulphamoylbenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17912226
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912226 25 mg
17972876 100 mg
30458401 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17912226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0014.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,4-dichlor-5-sulphamoylbenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 Cl2 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 270.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 268,9316 g/mol