Få mere at vide
2,4-diclor-5-sulfamoylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30371739
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30371739 1 g
1 options
Artikelnummer. 30371739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4359801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H5 Cl2 N O4 S
Mængde 1 g
Synonym 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 270.09
Formel vægt 268.9316
Procent renhed >95