Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Molekylær formel | C7H5Cl2NO4S |
| MDL nummer | MFCD00007931 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(Cl)C=C1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.09 |
| Procent renhed | 98% |