Få mere at vide
2,4-diclor-5-nitropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30369550
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30369550 5 g
1 options
Artikelnummer. 30369550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4356405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
CAS 49845-33-2
Molekylær formel C4 H Cl2 N3 O2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
SMIL [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC navn 2,4-dichloro-5-nitropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 193.98
Formel vægt 192.9446