Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-nitrophenyl Isopropyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-nitrophenyl Isopropyl Ether |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO3/c1-5(2)15-9-4-8(12(13)14)6(10)3-7(9)11/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vægt | 248.9959 |