missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-nitrophenol |
| CAS | 39489-77-5 |
| Molekylær formel | C6H3Cl2NO3 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9(11)12/h1-2,10H |
| SMIL | O=[N](C(C=C(O)C(Cl)=C1)=C1Cl)=O |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-5-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 208 |
| Formel vægt | 206.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?