Få mere at vide
2,4-diclor-5-methylpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30381289
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30381289 1 g
1 options
Artikelnummer. 30381289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4355001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench**
CAS 1780-31-0
Molekylær formel C5 H4 Cl2 N2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
SMIL Cc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC navn 2,4-diclor-5-methylpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 163
Formel vægt 161.9752