Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, 98%
Artikelnummer. p-3771015 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10410934
Brand: Thermo Scientific Acros 398290010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1780-31-0
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.01
InChI nøgle DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
IUPAC navn 2,4-dichloro-5-methylpyrimidine
SMIL CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Smeltepunkt 26.0°C to 28.0°C
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 109.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.39
Formel vægt 163.01
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.