Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine |
| Smeltepunkt | 26.0°C to 28.0°C |
| Tæthed | 1.3900g/mL |
| Kogepunkt | 109.0°C (11.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 113°C |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Specifik vægtfylde | 1.39 |
| Formel vægt | 163.01 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.