Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, 98%
Artikelnummer. 10410934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10410934 1 g Glass bottle 1g
10624195 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398290010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1780-31-0
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.01
InChI nøgle DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
IUPAC navn 2,4-dichloro-5-methylpyrimidine
SMIL CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Smeltepunkt 26.0°C to 28.0°C
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 109.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.39
Formel vægt 163.01
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.