Få mere at vide
2,4-diclor-5-methylpyrimidin, 98%
Beskrivelse
2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, anvendes i syntesen af (2-chlor-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amin. Det kan reagere med piperidin for at producere 2-chlor-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidin. Denne reaktion vil kræve opløsningsmiddel dioxan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, anvendes i syntesen af (2-chlor-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amin. Det kan reagere med piperidin for at producere 2-chlor-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidin. Denne reaktion vil kræve opløsningsmiddel dioxan.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, ether, ethylacetat og toluen
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine |
| Smeltepunkt | 26 °C til 28 °C |
| Tæthed | 1.39 |
| Kogepunkt | 108 °C til 109 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i kloroform, ether, ethylacetat og toluen |
| Formel vægt | 163.01 |
| Procent renhed | 98% |