Få mere at vide
2,4-diclor-5-methylpyrimidin, 98%
Artikelnummer. 15401378
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15401378 5 g 5g
15411378 250 mg 250mg
15491368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55206.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 1780-31-0 | C5H4Cl2N2 | 163,001 g/mol
2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, anvendes i syntesen af (2-chlor-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amin. Det kan reagere med piperidin for at producere 2-chlor-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidin. Denne reaktion vil kræve opløsningsmiddel dioxan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, anvendes i syntesen af (2-chlor-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amin. Det kan reagere med piperidin for at producere 2-chlor-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidin. Denne reaktion vil kræve opløsningsmiddel dioxan.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, ether, ethylacetat og toluen
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1780-31-0
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.001
MDL nummer MFCD00023197
InChI nøgle DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
PubChem CID 74508
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin
SMIL CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Smeltepunkt 26 °C til 28 °C
Tæthed 1.39
Kogepunkt 108 °C til 109 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, ether, ethylacetat og toluen
Formel vægt 163.01
Procent renhed 98%