Få mere at vide
2,4-dicloro-5-methylbenzensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11428607
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428607 50 g 50g
11408607 2.5 g 2.5g
11418607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19718.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 28286-86-4 | C7H5Cl3O2S | 259,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28286-86-4
Molekylær formel C7H5Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 259.53
MDL nummer MFCD00044016
InChI nøgle DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
PubChem CID 119914
SMIL CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 70 °C til 73 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-methylbenzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 259.54
Procent renhed 97%