Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkode 11408607
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Mængde unitSize
11408607 2.5 g 2.5g
11418607 10 g 10g
11428607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11408607 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A19718.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 28286-86-4 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28286-86-4
Molekylær formel C7H5Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 259.53
MDL nummer MFCD00044016
InChI nøgle DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
PubChem CID 119914
SMIL CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Mængde 2.5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-methylbenzensulfonylchlorid
Formel vægt 259.54
Procent renhed 97%