Få mere at vide
2,4-diclor-5-methoxyanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline |
| CAS | 98446-49-2 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3S/c13-10-6-15-11(14)12-9(10)7-16-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,13H,6-7H2,(H,12,14)/t9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1COC(=O)N[C@@H]1CSc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4S,5S)-5-hydroxy-4-(phenylsulfanylmethyl)-1,3-oxazinan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.291 |
| Formel vægt | 239.062 |