Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946561 5 g 5g
11936561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2927-71-1 | Molecular Formula: C4HCl2FN2 | Molecular Weight: 166.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2927-71-1
Molekylær formel C4HCl2FN2
Molekylvægt (g/mol) 166.96
MDL nummer MFCD00233551
InChI nøgle WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
PubChem CID 250705
IUPAC navn 2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine
SMIL FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Farve Brown to White
Kogepunkt 67°C to 68°C (6.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
FN nummer 3261
Formel vægt 166.97
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystalline Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.