Få mere at vide
2,4-diclor-5-bromopyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine |
| CAS | 36082-50-5 |
| Molekylær formel | C4 H Br Cl2 N2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H |
| SMIL | Clc1ncc(Br)c(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-2,4-dichloropyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.87 |
| Formel vægt | 225.87 |