Få mere at vide
2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30376057
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30376057 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30376057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD438755500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
CAS 1187830-76-7
Molekylær formel C7H7N3Cl2 • HCl
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-6-4-1-2-10-3-5(4)11-7(9)12-6;/h10H,1-3H2;1H
SMIL Cl.ClC=1N=C(Cl)C2=C(N1)CNCC2
IUPAC navn 2,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 240.51
Formel vægt 238.98