Få mere at vide
2,4-Dichloro-3-nitroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-3-nitroquinoline |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl2N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-9(11)8(7)13(14)15/h1-4H |