Få mere at vide
2,4-Dichloro-3-nitroquinoline, TRC
Artikelnummer. 30384844
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384844 50 mg
30388332 10 mg
30383865 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43930850MG
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 132521-66-5
Molekylær formel C9H4Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 243.05
SMIL [O-][N+](=O)c1c(Cl)nc2ccccc2c1Cl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-3-nitroquinoline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl2N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-9(11)8(7)13(14)15/h1-4H
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.