missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, TRC

Artikelnummer. 30010695
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010695 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD433440500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
CAS 29091-09-6
Molekylær formel C7HCl2F3N2O4
Mængde 500 mg
Synonym 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)-3,5-dinitrobenzene 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C7HCl2F3N2O4/c8-4-2(7(10,11)12)1-3(13(15)16)5(9)6(4)14(17)18/h1H
SMIL O[C@H](COC(O)(CN1C(C[C@H](CC(C)C)C1)=O)[C@H]2O)[C@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O3.OC(CN4C(C[C@H](CC(C)C)C4)=O)(O5)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O6)[C@H]5CO
Molekylvægt (g/mol) 305
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.