Få mere at vide
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-1,3,5-triazine |
| CAS | 2831-66-5 |
| Molekylær formel | C3HCl2N3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,4-Dichloro-s-triazine, 2,4-Dichloro-sym-triazine, 2,4-Dichlorotriazine, 2,6-Dichloro-1,3,5-triazine, 4,6-Dichloro-s-triazine, Dichloro-s-triazine, Eco-Ever 6, Ekoeba 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C3HCl2N3/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H |
| SMIL | Clc1ncnc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-1,3,5-triazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.97 |
| Formel vægt | 148.9548 |