Få mere at vide
2,4-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403023
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10403023 1 g 1g
10239974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403023 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28510DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 3140-92-9
Molekylær formel C4H2Br2S
Molekylvægt (g/mol) 241.928
MDL nummer MFCD00043889
InChI nøgle WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
IUPAC navn 2,4-dibromothiophene
SMIL C1=C(SC=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dibromothiophene
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 2.1400g/mL
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 241.93
Procent renhed 95%