Få mere at vide
2,4-Dibromothiophen, 90+%
Beskrivelse
2,4-Dibromthiophen bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dibromthiophen bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dibromothiophene |
| Tæthed | 2.16 |
| Kogepunkt | 215 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.632 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 107651 |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. |
| Formel vægt | 241.94 |
| Vis mere |