Få mere at vide
2,4-Dibromothiophen, 90+%
Artikelnummer. 11323167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323167 5 g 5g
11313167 1 g 1g
11333167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13591.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3140-92-9 | C4H2Br2S | 241,928 g/mol
2,4-Dibromthiophen bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dibromthiophen bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3140-92-9
Molekylær formel C4H2Br2S
Molekylvægt (g/mol) 241.928
MDL nummer MFCD00043889
InChI nøgle WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
IUPAC navn 2,4-dibromthiophen
SMIL C1=C(SC=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromothiophene
Tæthed 2.16
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.632
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 107651
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 241.94
Procent renhed ≥90%