Få mere at vide
2,4-Dibromotiazol, 97%
Artikelnummer. 15416708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416708 5 g 5g
15406708 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60230.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 4175-77-3 | C3HBr2NS | 242,916 g/mol
2,4-Dibromothiazol anvendes som en byggesten i en syntese af Melithiazol C ved at anvende en yderst (E)-selektiv krydsmetatese mellem den afledte 4-vinylthiazol og en dienote-sidekæde. Det bruges også som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige 2,4-disubstituerede thiazolderivater med biologisk aktive egenskaber, såsom survival motor neuron (SMN) proteinmodulatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-Dibromothiazol anvendes som en byggesten i en syntese af Melithiazol C ved at anvende en yderst (E)-selektiv krydsmetatese mellem den afledte 4-vinylthiazol og en dienote-sidekæde. Det bruges også som et mellemprodukt i fremstillingen af forskellige 2,4-disubstituerede thiazolderivater med biologisk aktive egenskaber, såsom survival motor neuron (SMN) proteinmodulatorer.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4175-77-3
Molekylær formel C3HBr2NS
Molekylvægt (g/mol) 242.916
MDL nummer MFCD01318994
InChI nøgle MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
PubChem CID 2763297
IUPAC navn 2,4-dibrom-1,3-thiazol
SMIL C1=C(N=C(S1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromothiazole
Smeltepunkt 80 °C til 84 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 242.92
Procent renhed 97%