Få mere at vide
2,4-Dibromopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354446 5 g 5g
11344446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20038.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58530-53-3
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.89
MDL nummer MFCD01859720
InChI nøgle PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromo-pyridine, pyridine, 2,4-dibromo, 2,4-dibrompyridin, pubchem5452, acmc-1av5w, 2,4-dibromopyridine, ksc493e4t
PubChem CID 817104
IUPAC navn 2,4-dibrompyridin
SMIL BrC1=CC=NC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromopyridine
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 236.9
Procent renhed 97%