Få mere at vide
2,4-Dibromophenol, TRC
Artikelnummer. 30132855
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132855 50 g
30004115 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42574550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-58-7
Molekylær formel C6 H4 Br2 O
Molekylvægt (g/mol) 251.9
Synonym 2,4-Dibromophenol, Phenol, 2,4-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), NSC 5723, NSC 6213
IUPAC navn 2,4-dibromophenol
SMIL Oc1ccc(Br)cc1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromophenol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Formel vægt 249.8629