Få mere at vide
2,4-Dibromophenol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dibromophenol Acetate |
| CAS | 36914-79-1 |
| Molekylær formel | C8H6Br2O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,4-Dibromophenyl Acetate, 2,4-Dibromo-phenol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2O2/c1-5(11)12-8-3-2-6(9)4-7(8)10/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(Br)cc1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.94 |
| Formel vægt | 291.8735 |