Få mere at vide
2,4-Dibromophenol, 99%
Artikelnummer. 10617561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617561 5 g Glasflaske 5g
10792582 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10617561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406510050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-58-7
Molekylær formel C6H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 251.91
MDL nummer MFCD00002149
InChI nøgle FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC navn 2,4-dibromphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dibromophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36 °C til 39 °C
Farve Beige eller hvid til gul
Kogepunkt 154 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br2C6H3OH
Mængde 5 g
Formel vægt 251.91
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk masse, stykker eller krystaller og pulver