Få mere at vide
2,4-Dibromophenol, 98%
Artikelnummer. 11480997
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480997 25 g 25g
11490997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23394.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251,905 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-58-7
Molekylær formel C6H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 251.905
MDL nummer MFCD00002149
InChI nøgle FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC navn 2,4-dibromphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromophenol
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Kogepunkt 239°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1861291
Formel vægt 251.92
Procent renhed 98%