Få mere at vide
2,4-Dibromophenol-3,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dibromophenol ring-d3 |
| CAS | 1219805-97-6 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H Br2 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2,4-Dibromophenol D3, 2,4-Dibromophenol (ring-D3), 2,4-Dibromophenol-3,5,6-d3, 2,4-Dibromo-3,5,6-trideuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c(Br)c1O |
| IUPAC navn | 2,4-dibromo-3,5,6-trideuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.92 |
| Formel vægt | 252.8817 g/mol |
| Vis mere |