Få mere at vide
2,4-Dibromobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dibromobenzoic acid |
| CAS | 611-00-7 |
| Molekylær formel | C7 H4 Br2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Br)cc1Br |
| IUPAC navn | 2,4-dibromobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.913 |
| Formel vægt | 277.858 |