Få mere at vide
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11369905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369905 1 g 1g
11379905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19887.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72256-95-2 | C6H3Br2ClO2S | 334.41 g/mol
2,4-Dibrombenzensulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-dibrombenzensulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72256-95-2
Molekylær formel C6H3Br2ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 334.41
MDL nummer MFCD03093759
InChI nøgle OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dibromophenyl chlorosulfone, pubchem5111, 2,4-dibromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl benzenesulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737366
IUPAC navn 2,4-dibrombenzensulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=C(Br)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Kogepunkt 128°C (0.2 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2694058
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 334.41
Procent renhed 98%