missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4'-Dibromoacetophenone-2-13C, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Dibromoacetophenone-2-13 C |
| CAS | 335081-05-5 |
| Molekylær formel | 13 C C7 H6 Br2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethanone-2-13 C, 2-bromo-1-(4-bromophenyl)- (9 CI), 2,4'-Dibromoacetophenone-2-13 C, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)ethanone-2-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4 H,5H2/i5+1 |
| SMIL | Br[13 CH2]C(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(4-bromophenyl)(213 C)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.9333 |
| Formel vægt | 276.8819 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?