Få mere at vide
2,4-Dibromo Estrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dibromo Estrone |
| CAS | 60788-62-7 |
| Molekylær formel | C18H20Br2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Dibromo-3-hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 2,4-Dibromo-3-hydroxy-estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2,4-Dibromoestrone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20Br2O2/c1-18-7-6-9-10(13(18)4-5-15(18)21)2-3-11-12(9)8-14(19)17(22)16(11)20/h8-10,13,22H,2-7H2,1H3/t9-,10+,13-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(Br)c(O)c(Br)cc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.16 |