Få mere at vide
2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2Br2FN/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H |
| Formel vægt | 276.8538 |