Få mere at vide
2,4-Dibromo-1-iodobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dibromo-1-iodobenzene |
| CAS | 19393-94-3 |
| Molekylær formel | C6H3Br2I |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3-Dibromo-4-Iodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2I/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H |
| SMIL | Brc1ccc(I)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-dibromo-1-iodobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.8 |
| Formel vægt | 359.7646 |