Få mere at vide
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477525
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477525 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15477525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25742.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43167-79-9 | C19H20N6O | 348.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
CAS 43167-79-9
Smeltepunkt 194°C to 196°C
Molekylær formel C19H20N6O
MDL nummer MFCD00272362
Mængde 1 g
Synonym 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl, 2,4-dianilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-morpholino-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n,n'-diphenyl-1,3,5 triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, aamt, 2,4-bis anilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
InChI nøgle GSXOUQFSYTZEJF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1C2=NC(=NC(=N2)NC3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4
IUPAC navn 6-morpholin-4-yl-2-N,4-N-diphenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 348.41
PubChem CID 780750
Formel vægt 348.41
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.