Få mere at vide
2,4-Diaminotoluen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diaminotoluene |
| CAS | 95-80-7 |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)cc1N |
| IUPAC navn | 4-methylbenzen-1,3-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.17 |
| Formel vægt | 122.0844 |